Läs mer
Hach Lange™ Glycol Test Reagent 1 Powder Pillows
Brand:  Hach Lange™ 2183668
Produktkod. 10386501
  • 206.85 SEK / Paket med 1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Ethylene Glycol 1 Reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till Kvittblivning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium (meta)periodate