Läs mer
Glycolaldehyde-1-13C (5mg/mL in water), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycolaldehyde-1-13C |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2/c3-1-2-4/h1,4H,2H2/i1+1 |
| Formel vikt | 61.0245 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 5 mg/mL |