Läs mer
Glycolaldehyde-1,2-13C2 (0.1 M in water), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycolaldehyde-1,2-13C2 |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2/c3-1-2-4/h1,4H,2H2/i1+1,2+1 |
| Formel vikt | 62.0278 |