Läs mer
Glycolaldehyde-2-13C (aqueous solution), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycolaldehyde-2-13C |
| CAS | 478529-67-8 |
| Molekylformel | C13CH4O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Hydroxyacetaldehyde-2-13C, 2-Hydroxyethanal-2-13C, 2-Oxoethanol-2-13C, Hydroxyacetaldehyde-2-13C, Diose-2-13C, Glicolaldehido-2-13C, Glycolic Aldehyde-2-13C, Glycollaldehyde-2-13C, Hydroxyethanal-2-13C, Methylolformaldehyde-2-13C, Monomethylolformaldehyde-2-13C, NSC 67935-2-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2/c3-1-2-4/h1,4H,2H2/i2+1 |
| LEDER | O[13CH2]C=O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxyacetaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 61.04 |
| Formel vikt | 61.0245 |