Läs mer
Glycolaldehyde diethyl acetal, stab. with ca 0.1% sodium carbonate, 98%
Produktkod. 11382446
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382446 50 g 50g
11362446 2 g 2g
11372446 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11382446 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06282.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 621-63-6 | C6H14O3 | 134.175 g/mol
Glykolaldehyd-dietylacetal används vid framställning av neooxazolomycin, som är en del av oxazolomycinfamiljen av antibiotika. Det används också vid framställning av pyrimidinbaserade hämmare av fosfodiesteras 7.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Glykolaldehyd-dietylacetal används vid framställning av neooxazolomycin, som är en del av oxazolomycinfamiljen av antibiotika. Det används också vid framställning av pyrimidinbaserade hämmare av fosfodiesteras 7.
Löslighet Blandbar med vatten
, kloroform och etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, stark syra och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 621-63-6
Molekylformel C6H14O3
Molekylvikt (g/mol) 134.175
MDL-nummer MFCD00051486
InChI-nyckel IKKUKDZKIIIKJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanol, 2,2-diethoxy, glycolaldehyde diethyl acetal, 2,2-diethoxy-ethanol, 2,2-diethoxyethan-1-ol, glycolaldehyde, diethyl acetal, 2,2-diethoxy alcohol, glycolaldehyde diethyl acetal, stab. with ca sodium carbonate, ethanol,2-diethoxy, acmc-20a2bj
PubChem CID 12129
IUPAC-namn 2,2-dietoxietanol
LEDER CCOC(CO)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycolaldehyde diethyl acetal
Namnnotering stabilized with ≈0.1% sodium carbonate
Kokpunkt 166°C to 167°C
Flampunkt 62°C (143°F)
Brytningsindex 1.416
Kvantitet 50 g
Beilstein 773727
Löslighetsinformation Miscible with water,chloroform and ethyl acetate.
Formel vikt 134.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.