Läs mer
Glykoldehyd-dimetylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367136
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367136 5 g 5g
11357136 1 g 1g
11377136 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11367136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07099.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 30934-97-5 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
Glykolaldehyddimetylacetal används vid framställning av acetoxiacetaldehyddimetylacetal genom att reagera med ättiksyraanhydrid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Glykolaldehyddimetylacetal används vid framställning av acetoxiacetaldehyddimetylacetal genom att
reagera med ättiksyraanhydrid.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30934-97-5
Molekylformel C4H10O3
Molekylvikt (g/mol) 106.12
MDL-nummer MFCD00051799
InChI-nyckel NYPNCQTUZYWFGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycolaldehyde dimethyl acetal, ethanol, 2,2-dimethoxy, unii-u5use33y47, 2,2-dimethoxy-ethanol, 2,2-dimethoxy ethanol, glycolaldehydedimethylacetal, acmc-20aksv, 2,2-dimethoxyethan-1-ol, hydroxyacetaldehyde dimethylacetal, 2-hydroxyacetaldehyde dimethyl acetal
PubChem CID 542381
IUPAC-namn 2,2-dimetoxietanol
LEDER COC(CO)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycolaldehyde dimethyl acetal
Smältpunkt <-76°C
Densitet 1.05
Kokpunkt 68°C (21 mmHg)
Flampunkt 66°C (150°F)
Brytningsindex 1.413
Kvantitet 5 g
Beilstein 1697583
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 106.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.