Läs mer
Glykolatlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12942125 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12942125 100 mL Flaska 100ml
12952125 250 mL Flaska 250ml
12962125 500 mL Flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12942125 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A 019 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    743.00 SEK
    518.62 SEK / 100ml
    Save 224.38 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
Molekylformel C2H3O3-
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycolate
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L
Typ Standardlösning med en komponent
Lösningsmedel eller matris Vatten
Kvantitet 100 mL