Läs mer
Glykolatstandard: C2H3O3- @ 1000 μg/ml i, H2O VHG™
Produktkod. 17917944
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17917944 500 ml
17909734 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17917944 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGIGLY500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Glykolatstandard: C2H3O3- @ 1000 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycolate
CAS 79-14-1
Metoder Jonkromatografi
Analyt- eller komponentnamn Glycolate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C2H3O3-
Synonym C2H3O3-
LEDER OCC(=O)O
IUPAC-namn Glykolat
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 75.04
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 75,04 g/mol