Läs mer
Glycolic-2,2-d2 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycolic-2,2-d2 acid |
| CAS | 75502-10-2 |
| Molekylformel | C2 D2 H2 O3 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)/i1D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterio-2-hydroxy-acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 78.06 |
| Formel vikt | 78.0286 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |