missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Glycolic-2,2-d2 Acid, TRC

Produktkod. 30405288
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405288 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30405288 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG64560125MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Glycolic-2,2-d2 acid
CAS 75502-10-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C2 D2 H2 O3
Kvantitet 25 mg
Synonym Acetic-d2 acid, hydroxy- (9CI), Glycolic-2,2-d2 acid (6CI), Glycolic acid-2-2H2, Glycolic acid-d2, 2-Hydroxyacetic-2,2-d2 acid, α-Hydroxyacetic acid-d2, α-Hydroxyacetic-α,α-d2 acid, Glycolic Acid-2,2-D2
InChI formel InChI=1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)/i1D2
LEDER [2H]C([2H])(O)C(=O)O
IUPAC-namn 2,2-dideuterio-2-hydroxy-acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 78.06
Formel vikt 78.0286
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.