Läs mer
Glycolic-2,2-d2 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycolic-2,2-d2 acid |
| CAS | 75502-10-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C2 D2 H2 O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Acetic-d2 acid, hydroxy- (9CI), Glycolic-2,2-d2 acid (6CI), Glycolic acid-2-2H2, Glycolic acid-d2, 2-Hydroxyacetic-2,2-d2 acid, α-Hydroxyacetic acid-d2, α-Hydroxyacetic-α,α-d2 acid, Glycolic Acid-2,2-D2 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)/i1D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterio-2-hydroxy-acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 78.06 |
| Visa mer |