Läs mer
Glykolsyra 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324864
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324864 1 ml
1 options
Produktkod. 30324864 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14037500AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycolic acid
CAS 79-14-1
Analyt- eller komponentnamn Glycolic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C2 H4 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
LEDER OCC(=O)O
IUPAC-namn 2-hydroxyättiksyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 76.05
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 76,016 g/mol