Läs mer
Glycolic Acid-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycolic Acid-13C2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1 |
| Formel vikt | 78.0228 |
| Procent renhet | >95% |