Läs mer
Glykolsyra, 98 %
Produktkod. 11434164
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434164 500 g 500g
11424164 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434164 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12511.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2963.10 SEK
    2407.65 SEK / 500g
    Save 555.45 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76,051 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användning
Glykolsyra används för akne och anti-aging behandling. Det används också i textilindustrin som färgnings- och garvmedel. Det används i emulsionspolymerer, lösningsmedel och tillsatser för bläck och färger. Det är också användbart som en mellanprodukt för organisk syntes såsom redoxreaktioner, förestring och långkedjig polymerisation. Det fungerar som en monomer vid framställning av polyglykolsyra och andra biokompatibla sampolymerer. Vidare används det som ett konserveringsmedel och smakämne i organisk syntes. Det används även i lim och plast.
Löslighet Löslig i
vatten, metanol, dietyleter, aceton, ättiksyra och etylacetat.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-14-1
Molekylformel C2H4O3
Molekylvikt (g/mol) 76.051
MDL-nummer MFCD00004312
InChI-nyckel AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
PubChem CID 757
ChEBI CHEBI:17497
IUPAC-namn 2-hydroxiättiksyra
LEDER C(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycolic Acid
Smältpunkt 74 °C till 80 °C
Densitet 1.49
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98%
Känslighet Hygroskopisk
Linjär formel HOCH2CO2H
UN-nummer UN3261
Beilstein 1209322
Merck Index 14,4498
Löslighetsinformation Löslig i vatten, metanol, dietyleter, aceton, ättiksyra och etylacetat.
Formel vikt 76.05
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.