Läs mer
Glykolsyra, ca 66-70% aq. Soln.
Produktkod. 11358096
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358096 2500 mL 2.5 L
11348096 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358096 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14980.0F
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76,051 g/mol
Glykolsyra används för att utvärdera effektiviteten av glykolisk peelingsbehandling för alla typer av akne. Det används också i den fina syntesen av medicin och som ett råmaterial för kosmetika och organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Glykolsyra används för att utvärdera effektiviteten av glykolisk peelingsbehandling för alla typer av akne. Det används också i den fina syntesen av medicin och som ett råmaterial för kosmetika och organisk syntes.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvara på sval plats. Inkompatibel med baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-14-1
Molekylformel C2H4O3
Molekylvikt (g/mol) 76.051
MDL-nummer MFCD00004312
InChI-nyckel AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
PubChem CID 757
ChEBI CHEBI:17497
IUPAC-namn 2-hydroxiättiksyra
LEDER C(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycolic acid
Kokpunkt 112 °C
Koncentration ≈67 % vattenlösning
Densitet 1.27
Kvantitet 2500 mL
Flampunkt Hold (Håll)
Odör Sött
Brytningsindex 1.411
Linjär formel HOCH2CO2H
UN-nummer UN3265
Beilstein 1209322
Merck Index 14,4498
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 76.05
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glycolic acid, ca 66-70% aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Glycolic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.