Läs mer
Glycolic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16483449
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16483449 1 g
1 options
Produktkod. 16483449 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW015967
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Glycolic acid is an inhibitor of tyrosinase, suppressing melanin formation and lead to a lightening of skin colour.
Glycolic acid is an inhibitor of tyrosinase, suppressing melanin formation and lead to a lightening of skin colour.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycolic acid
CAS 79-14-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C2H4O3
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (1314.92 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (1314.92 mM)
LEDER O=C(O)CO
Molekylvikt (g/mol) 76.05
Formel vikt 76.05
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism