Läs mer
Glycolic acid oxidase inhibitor 1, MedChemExpress
Beskrivning
Glycolic acid oxidase inhibitor 1 is a glycolate oxidase inhibitor, extracted from patent EP0021228A1, in Table IV.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycolic acid oxidase inhibitor 1 |
| CAS | 77529-42-1 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H10BrNO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 137 mg/mL (398.07 mM) |
| LEDER | O=C(C(C1=CC=C(C2=CC=C(Br)C=C2)C=C1)=C3O)NC3=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.16 |
| Formel vikt | 344.16 |
| Visa mer |