Läs mer
Glycolic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15834341
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15834341 5 L 5 L
15824341 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15834341 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8146625000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
70% Solution in water special quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycolic Acid
pH 0.5 (20°C, 700 g/L in H2O)
Smältpunkt 10°C
Kokpunkt 112°C/1013 hPa
Densitet 1.26 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 5 L
Kvalitet Ungraded