Läs mer
Glycolic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15894141
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15894141 1 kg 1kg
15806380 100 g 100g
15884141 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15894141 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8041041000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-14-1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycolic Acid
Smältpunkt 74°C to 78°C
Kokpunkt 100°C (decomposition)
Densitet 1.49 g/cm3 at 25°C
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00004312
Synonym Glycolic acid, Hydroxyacetic acid, Glycolic acid
Molekylvikt (g/mol) 76.05
Kvalitet Ungraded