Läs mer
Glycolic acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycolic acid |
| pH | 0.5 (20°C, 700 g/L in H2O) |
| Smältpunkt | 10°C |
| Kokpunkt | 112°C (1013 hPa) |
| Densitet | 1.26 g/cm³ at 20°C |
| Kvantitet | 25 L |
| Kvalitet | Not Available |