missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Glycolic Acid, Supelco™

Produktkod. 15893831
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15893831 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15893831 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1041060100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For analysis EMSURE™ Reag. Ph Eur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Glycolic Acid
CAS 79-14-1
Smältpunkt 74°C to 78°C
Kokpunkt 100°C (Decomposition)
Densitet 1.49 g/cm3 at 25°C
Kvantitet 100 g
MDL-nummer MFCD00004312
Synonym Glycolic acid, Hydroxyacetic acid, Glycolic acid
Molekylvikt (g/mol) 76.05
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.