Läs mer
Glykolsyra, TRC
Produktkod. 30136249
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136249 10 g
30134325 100 g
17942935 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136249 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG64560010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-14-1
Synonym Acetic acid, 2-hydroxy- (ACI), 2-Hydroxyacetic acid (ACI), Acetic acid, hydroxy- (9CI), Glycolic acid (7CI, 8CI), 2-Hydroxyethanoic acid, Glycocide, GlyPure, GlyPure 70, GlyPure 99, Hydroxyacetic acid, Hydroxyethanoic acid, NSC 166, YST-GCS, α-Hydroxyacetic acid
LEDER OCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycolic acid
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C2 H4 O3
InChI formel InChI=1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
IUPAC-namn 2-hydroxyättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 76.05
Formel vikt 76.016
Procent renhet >95%
Kvantitet 10 g