Beskrivning
Thermo Scientific™ GlycoLink Immobiliseringskit tillhandahåller affinitetskolonner och reagens för att immobilisera glykoproteiner genom oxiderade sockergrupper för användning i affinitetsreningstillämpningar eller studier av protein-proteininteraktioner.
Höjdpunkter:
Hög kapacitet– immobilisera 1 till 10 mg oxiderad antikropp eller annat glykoprotein per milliliter harts
Snabbt och effektivt– immobilisera på så få som 30 minuter; uppnå minst 90 % koppling av de flesta glykoproteiner på mindre än 4 timmar (effektiviteten beror på mängden och typen av glykosylering)
Specifik immobilisering– den hydrazidaktiverade UltraLink Harts konjugerar endast till renade glykoproteiner vars sockergrupper (t.ex. sialinsyra) försiktigt har oxiderats med perjodat
Stabilt fäste– resonansstrukturen för hydrazonbindningarna är tillräckligt stabila för multipla affinitetsreningar med en sats av beredd harts; inget stabiliseringssteg krävs
Bevarar antikroppsfunktionen– immobiliserar IgG via Fc-regionen, och håller därigenom båda antigenbindningsställena tillgängliga för att fånga mål
Behändiga storlekar– välj mellan två kompletta kit med 10 kolumner: ett med 1 ml kolumner och ett med 0,1 ml kolumner
UltraLink Hydrazidharts:
- Ligand: hydrazid
- Stöd: Thermo Scientific UltraLink Biostöd
- Distansarm: 22 atomer
- Belastning: aktiveras med minst 15 μmol hydrazid per milliliter sedimenterat harts
- Format: 50% hartsuppslamning i 0,02% natriumazid
Innehåller:
Kit innehåller GlycoLink Kolumner; kopplingsbuffert, kopplingskatalysator och tvättbuffert; oxiderande reagens; avsaltningskolonner, PBS-buffertpaket; och pelartillbehör
Rekommenderas för:
Rena antigener med hjälp av kovalent kopplade antikroppar; Bestäm bindningspartners för ett glykoprotein av intresse; Utför storskaliga affinitetsreningar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | UltraLink Hydrazidharts |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C. |
| Produktlinje | UltraLink |
| Kvantitet | 10 mL |
| Typ | Harts |
| Stationär fas | Hydrazid |
| Formatera | Flaska |
| Kolumntyp | Affinitet, UltraLink™ Harts |
| Bindande kapacitet | 1 till 10 mg oxiderad antikropp eller glykoproteinimmobiliserande per ml harts |