Beskrivning
De Thermo Scientific GlycoLink IP Kit tillhandahåller komponenter för effektiv immunoutfällning (IP och co-IP) baserad på småskalig, kovalent immobilisering av affinitetsharts av antikroppar och andra glykoproteiner via oxiderade sockergrupper.
Höjdpunkter:
Effektiv immobilisering– koppla 2 till μ10 g oxiderad antikropp eller annat glykoprotein till μ20 L harts på 2 timmar eller mindre
Stabil immobilisering– resonansstrukturen för hydrazonbindningarna är tillräckligt stabila så att antikroppen förblir kopplad under eluering
Bevarar bindningsfunktionen– immobiliserar IgG via Fc-regionen, och håller därigenom båda antigenbindningsställena tillgängliga för att fånga mål
Mångsidiga applikationer– immobilisera alla molekyler som innehåller oxiderbara sockerarter, inklusive glykoproteiner för användning för att rena proteininteraktionsbindningspartners
Innehåller:
Satsen innehåller harts, buffertar och reagens för immobilisering; avsaltningskolonner; IP-lys/tvätt- och elueringsbuffertar för immunoutfällning; mikrocentrifugspinkolonner och uppsamlingsrör; och laddningsbuffert för SDS-PAGE
Rekommenderas för:
Immunfällning följt av elektrofores och excision av proteinet för masspektrometri eller sekvensering; Immunfällning och SDS-PAGE-analys av ett protein med en molekylvikt som liknar antikroppens tunga eller lätta kedja; Identifiering av bindningspartners för immobiliserat glykoprotein
Samimmunutfällning för att bestämma protein-proteininteraktioner
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 till 10μ g Oxiderad antikropp eller glykoproteinkoppling till 20μ L Harts |
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: 25 IP/Co-IP-reaktioner, var och en med 20μ L antikroppskopplat harts • UltraLink Hydrazidharts, 0,5 ml • GlycoLink Kopplingsbuffert, 50 ml • Anilin, 0,2 ml • Natriummeta-perjodat, 0,5 g • Tvättbuffert, 60 ml • Zeba Spin Avsaltningskolonner, 0,5 mL, 25 kolumner • IP-lys/tvättbuffert, 50 ml • PBS-förpackning (gör 500 ml), 1 förpackning • Elueringsbuffert, pH 2,8, 50 ml • Lane Marker Sample Buffer, icke-reducerande, (5X), 5 mL • Pierce Spin Columns-Screw Caps, 25 kolumner • Uppsamlingsrör, 2 mL, 100 rör Förvaras vid 4 °C. |
| Analysera | Affinitetsrening |
| För användning med (utrustning) | Mikrocentrifug |
| Produktlinje | GlycoLink |
| Kvantitet | 25 reaktioner kit |
| För användning med (applikation) | Immunfällning (IP) |
| Mål | Inte målspecifik |
| Typ | Immunoprecipitation/Co-Immunoprecipitation Kit |
| Tillräckligt för | 25 reaktioner |
| Visa mer |