Läs mer
Glycolithocholic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Glycolithocholic Acid Sodium Salt |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H43NO4.Na/c1-16(4-9-23(29)27-15-24(30)31)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-12-25(17,2)22(19)11-13-26(20,21)3;/h16-22,28H,4-15H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,25+,26-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 455.3012 |