Läs mer
Glykoluril, 97 %
Produktkod. 15565036 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15565036 25 g 25g
10294960 100 g 100g
15584523 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15565036 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120130250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 496-46-8 | C4H6N4O2 | 142,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 496-46-8
Molekylformel C4H6N4O2
Molekylvikt (g/mol) 142.12
InChI-nyckel VPVSTMAPERLKKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycoluril, acetyleneurea, acetylenediureine, acetylenediurea, glyoxalbiuret, glyoxaldiureine, acetylene carbamide, diurea glyoxalate, tetrahydroimidazo 4,5-d imidazole-2,5 1h,3h-dione, glyoxaldiurene
PubChem CID 62347
ChEBI CHEBI:42946
IUPAC-namn 1,3,3a,4,6,6a-hexahydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-dion
LEDER C12C(NC(=O)N1)NC(=O)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycoluril
Smältpunkt >300,0 °C
Kokpunkt 862.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (N)
Kvantitet 25 g
Beilstein 26,441
Merck Index 15,88
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in warm mineral acids and in warm ammonia
Formel vikt 142.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glycoluril
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.