Läs mer
Glycophorin A Antibody (GYPA/280), FITC, R&D Systems™
Produktkod. 18612306 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18612306 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18612306 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP247718F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6217.12 SEK
    5383.35 SEK / 0.1ml
    Save 833.77 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Glycophorin A Monoclonal antibody specifically detects Glycophorin A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Glycophorin A
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona GYPA/280
Konjugera FITC
Formulering PBS
Gene Alias CD235a antigen, glycophorin A (includes MN blood group), glycophorin A (MNS blood group), glycophorin Erik, glycophorin MiI, glycophorin MiIII, glycophorin MiV, glycophorin MiX, glycophorin SAT, glycophorin Sta type C, glycophorin-A, GPA, GPErik, GpMiIII, GPSAT, HGpMiIII, HGpMiV, HGpMiX, HGpMiXI, HGpSta(C), Mi.V glycoprotein (24 AA), MN sialoglycoprotein, MNS, PAS-2, recombinant glycophorin A-B Miltenberger-DR
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant human full-length Glycophorin A protein (Uniprot: P02724)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2993
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus