missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Glycophorin C Antibody (BRIC10), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB100-66522PCP
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Glycophorin C Monoclonal antibody specifically detects Glycophorin C in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
Specifikationer
| Glycophorin C | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| P04921 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry | |
| BRIC10 | |
| PBS | |
| CD236, CD236 antigen, CD236R, GE, GLPC, glycoconnectin, glycophorin C (Gerbich blood group), glycophorin-C, glycophorin-D, Glycoprotein beta, GPCMGC126191, GPD, GYPD, MGC117309, MGC126192, PAS-2, PAS-2', Sialoglycoprotein D | |
| Human erythrocytes | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Signal Transduction | |
| 2995 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering