missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Glycoprotein V/CD42d Antibody (508209), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB4249W
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Glycoprotein V/CD42d Monoclonal antibody specifically detects Glycoprotein V/CD42d in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| Glycoprotein V/CD42d | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 2814 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 508209 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| platelet glycoprotein V, CD42d, glycoprotein V (platelet), GPV | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Glycoprotein V/CD42d, Gln17-Gly523, Accession # P40197 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering