Läs mer
Glycopyrrolate Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycopyrrolate Bromide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28NO3.BrH/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 397.1253 |
| Procent renhet | >95% |