Läs mer
Glycopyrrolat jodidid (blandning av diastereomerer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycopyrrolate Iodide(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 873295-32-0 |
| Molekylformel | C19H28INO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Pyrrolidinium, 3-[(2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, iodide (1:1), Pyrrolidinium, 3-[(cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, iodide (9CI), Glycopyrronium iodide, Glycopyrrolate iodide, 1,1-Dimethyl-3-hydroxypyrrolidinium iodide α-cyclopentylmandelate, β-1-Methyl-3-pyrrolidyl-α-cyclopentylmandelate methoiodide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28NO3.HI/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [I-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(C2CCCC2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (1,1-dimetylpyrrolidin-1-ium-3-yl) 2-cyklopentyl-2-hydroxy-2-fenylacetat; Jodid |
| Molekylvikt (g/mol) | 445.33 |
| Formel vikt | 445.1114 |