Läs mer
Glycopyrrolate, MedChemExpress
Beskrivning
Glycopyrrolate (Glycopyrronium bromide) is a muscarinic competitive antagonist used as an antispasmodic.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycopyrrolate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 596-51-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H28BrNO3 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Glycopyrronium bromideGlycopyrrolate bromide |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (251.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (251.05 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |