Läs mer
Glycopyrrolate, MedChemExpress
Produktkod. 16473377
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16473377 50 mg -
16447358 10 mg -
16427326 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16473377 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17465
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
MedChemExpress Glycopyrrolate (Glycopyrronium bromide) is a muscarinic competitive antagonist used as an antispasmodic.
Glycopyrrolate (Glycopyrronium bromide) is a muscarinic competitive antagonist used as an antispasmodic.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycopyrrolate
Fysisk form Solid
CAS 596-51-0
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H28BrNO3
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Glycopyrronium bromideGlycopyrrolate bromide
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (251.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (251.05 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[N+]1(C)CC(OC(C(O)(C2CCCC2)C3=CC=CC=C3)=O)CC1.[Br-]
Molekylvikt (g/mol) 398.33
Formel vikt 398.33
Procent renhet 99.8%