Läs mer
Glycopyrronium Bromide, Mikromol™
Beskrivning
Glycopyrronium Bromide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycopyrronium Bromide |
| CAS | 51186-83-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Glycopyrronium Bromide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H28 N O3 . Br |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Glycopyrronium Bromide, Pyrrolidinium, 3-[[(2R)-2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl]oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (1:1), (3S)-rel-, Pyrrolidinium, 3-[(cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, bromide, (R*,S*)-(±)-, Pyrrolidinium, 3-[[(2R)-cyclopentylhydroxyphenylacetyl]oxy]-1,1-dimethyl-, bromide, (3S)-rel- (9CI), (3S)-rel-3-[[(2R)-2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl]oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide (1:1), (R*,S*)-3-[(Cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide, (R*,S*)-(±)-3-[(Cyclopentylhydroxyphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide, erythro-Glycopyrronium bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28NO3.BrH/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t17-,19-;/m0./s1 |
| LEDER | [Br-].C[N+]1(C)CC[C@@H](C1)OC(=O)[C@@](O)(C2CCCC2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | [(3S)-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium-3-yl] (2R)-2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate;bromide |
| Visa mer |