Läs mer
Glycoursodeoxycholic Acid-d4 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycoursodeoxycholic Acid-d4 |
| CAS | 2044276-17-5 |
| Molekylformel | C26 D4 H39 N O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Glycine, N-[(3α,5β,7β)-3,7-dihydroxy-24-oxocholan-24-yl-2,2,4,4-d4]-, Glycoursodeoxycholic-2,2,4,4-D4 acid, Glycoursodeoxycholic acid-d4, N-[(3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl-2,2,4,4-d4]glycine, 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholanoylglycine-d4, Glycylursodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid, N-(3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-2,2,4,4-d4-24-oyl)glycine, Ursodeoxycholylglycine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21+,24+,25+,26-/m1/s1/i8D2,12D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]2C([2H])([2H])[C@@H]1O)[C@H](C)CCC(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[[(4R)-4-[(3R,5R,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-2,2,4,4-tetradeuterio-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 453.648 |
| Formel vikt | 453.339 |