Läs mer
Glykorussodoxikolsyra, TRC
Produktkod. 30136092
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136092 1 g
30134134 500 mg
30005566 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136092 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG6795501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64480-66-6
Molekylformel C26 H43 N O5
Molekylvikt (g/mol) 449.62
Synonym N-[(3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine, Glycoursodeoxycholic acid (6CI), N-[(3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine, 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholanoylglycine, Glycylursodeoxycholic acid, N-(3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oyl)glycine, Ursodeoxycholylglycine
IUPAC-namn 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentanoyl]amino]ättiksyra
LEDER C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycoursodeoxycholic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21+,24+,25+,26-/m1/s1
Formel vikt 449.3141