Läs mer
Glycyl-DL-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycyl-DL-alanine |
| CAS | 926-77-2 |
| Molekylformel | C5H10N2O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Glycylalanine, 2-(2-Aminoacetamido)propanoic Acid, 2-[(2-Azaniumylacetyl)amino]propanoate, Gly-DL-Ala, Glycyl-(RS)-alanine, Glycyl-DL-alanine, Glycyl-DL-alpha-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O3/c1-3(5(9)10)7-4(8)2-6/h3H,2,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| LEDER | CC(NC(=O)CN)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[(2-aminoacetyl)amino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.14 |
| Formel vikt | 146.0691 |