Läs mer
Glycyl-DL-fenylalanin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycyl-DL-phenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O3/c12-7-10(14)13-9(11(15)16)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,14)(H,15,16)/t9-/m0/s1 |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 222.1004 |
| Frakt skick | Rumstemperatur |