missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Glycyl-Glycyl-Glycine, TRC

Produktkod. 30134806
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134806 5 g
30012363 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134806 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG7400105G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 556-33-2
Molekylformel C6 H11 N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 189.17
Synonym Glycylglycylglycine, Glycine, N-(N-glycylglycyl)- (6CI,8CI), Diglycylglycine, Glycine tripeptide, Glycylglycylglycine, N-(N'-Glycylglycyl)glycine, NSC 46707, Triglycine
IUPAC-namn 2-[[2-[(2-aminoacetyl)amino]acetyl]amino]acetic acid
LEDER NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Triglycine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C6H11N3O4/c7-1-4(10)8-2-5(11)9-3-6(12)13/h1-3,7H2,(H,8,10)(H,9,11)(H,12,13)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 189.075
Procent renhet >95%
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.