Läs mer
Glycyl-l-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycyl-l-alanine |
| CAS | 3695-73-6 |
| Molekylformel | C5H10N2O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O3/c1-3(5(9)10)7-4(8)2-6/h3H,2,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](NC(=O)CN)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[(2-aminoacetyl)amino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.14 |
| Formel vikt | 146.0691 |