Learn More
Glycyl-L-Glutamic Acid, Fisher BioReagents
Code produit 10695195
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Förpackning unitSize
10695195 500 mg Amber Glass 500mg
10587714 1 g Amber Glass 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10695195 Fournisseur Fisher Bioreagents Code fournisseur BP2522500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Glycyl-L-Glutamic Acid is used in biochemical research applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7412-78-4
Molekylformel C7H12N2O5
Molekylvikt (g/mol) 204.182
InChI-nyckel IEFJWDNGDZAYNZ-BYPYZUCNSA-N
Synonym glycyl-l-glutamic acid, n-glycylglutamic acid, gly-glu, n-glycyl-l-glutamic acid, s-2-2-aminoacetamido pentanedioic acid, 2s-2-2-aminoacetamido pentanedioic acid, l-glutamic acid, n-glycyl, glycyl-l-glutamicacid, gly-l-glu, gly-l-glu-oh
PubChem CID 99278
ChEBI CHEBI:73801
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-aminoacetyl)amino]pentanedioic acid
LEDER C(CC(=O)O)C(C(=O)O)NC(=O)CN
Spécification
Kemiskt namn eller material Glycyl-L-Glutamic Acid
Färg White
Förpackning Amber Glass
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 204.18
Fysisk form Fluffy Powder
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.