missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Glycyl-L-Glutamine, TRC

Produktkod. 30240776
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240776 1 mg
30240561 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30240776 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG5981251MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 211446-46-7
Molekylformel C7 H13 N3 O4 . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 221.21
Synonym Glycyl-L-glutamine hydrate
IUPAC-namn (2S)-5-amino-2-[(2-aminoacetyl)amino]-5-oxopentanoic acid;hydrate
LEDER O.NCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Glycyl-L-Glutamine
InChI formel InChI=1S/C7H13N3O4.H2O/c8-3-6(12)10-4(7(13)14)1-2-5(9)11;/h4H,1-3,8H2,(H2,9,11)(H,10,12)(H,13,14);1H2/t4-;/m0./s1
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 221.1012
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.