missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Glycyl-L-Tyrosine Dihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycyl-L-tyrosine dihydrate |
| CAS | 39630-46-1 |
| Molekylformel | C11 H14 N2 O4 . 2 H2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Glycyl-L-tyrosine dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O4.2H2O/c12-6-10(15)13-9(11(16)17)5-7-1-3-8(14)4-2-7;;/h1-4,9,14H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17);2*1H2/t9-;;/m0../s1 |
| LEDER | O.O.NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[(2-aminoacetyl)amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid;dihydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.27 |
| Formel vikt | 274.1165 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?