Läs mer
Glycyl-L-tyrosin, TRC
Produktkod. 30391757
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30391757 100 mg
1 options
Produktkod. 30391757 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG720108100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycyl-L-Tyrosine
CAS 658-79-7
Molekylformel C11 H14 N2 O4
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O4/c12-6-10(15)13-9(11(16)17)5-7-1-3-8(14)4-2-7/h1-4,9,14H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
LEDER NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-aminoacetyl)amino]-3-(4-hydroxyfenyl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 238.24
Formel vikt 238.0954