Läs mer
Glycylglycin, 0,2 M buffertlösning, pH 8,0, Thermo Scientific™
Produktkod. 15435219
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435219 250 mL 250ml
15425219 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435219 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62920.AK
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Add to basket
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 556-50-3
Molekylformel C4H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 132.119
MDL-nummer MFCD00008130
InChI-nyckel YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC-namn 2-[(2-aminoacetyl)amino]ättiksyra
LEDER C(C(=O)NCC(=O)O)N
Specifications
Kemiskt namn eller material Glycylglycine buffer soln.
Färg Färglös
Koncentration 0.2 M
pH 8
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Odör Luktfritt