Läs mer
Glycylglycin, 0,2 M buffertlösning, pH 8,0, Thermo Scientific™
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycylglycine buffer soln. |
| Färg | Colorless |
| Koncentration | 0.2 M |
| pH | 8 |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 100 mL |
| Odör | Odorless |