Läs mer
MedChemExpress Glycylglycine
Produktkod. 16411198
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16411198 5 g
1 options
Produktkod. 16411198 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD0889
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Glycylglycine is the simplest of all peptides and could function as a gamma-glutamyl acceptor.
Specifikationer
Renhet 97.0%
CAS 556-50-3
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvikt (g/mol) 132.12 g/mol
Produkttyp Natural Products
Kvantitet 5 g
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 130 mg/mL (983.95 mM∣Need ultrasonic) ∣Acetone : 1 mg/mL (7.57 mM∣Need ultrasonic)