Läs mer
Glycylglycin, ≥98,5 %
Produktkod. 15855298 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15855298 1 kg Plastflaska 1kg
15835158 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15855298 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J16505.A1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 556-50-3 | C4H8N2O3 | 132,119 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 556-50-3
Molekylformel C4H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 132.119
MDL-nummer MFCD00008130
InChI-nyckel YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC-namn 2-[(2-aminoacetyl)amino]ättiksyra
LEDER C(C(=O)NCC(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycylglycine
Smältpunkt ∼220 °C (dekomposition)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel NH2CH2CONHCH2COOH
Beilstein 1765223
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 132.12
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.