Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glycylglycin, 99 %
Produktkod. 11418793
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418793 25 g 25g
11428793 100 g 100g
11438793 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418793 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A10523.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 556-50-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
Glycylglycin är ett buffertreagens och används även i biokemisk forskning. Det är den enklaste av alla dipeptider och används som en startmall för framställning av mer komplexa peptider. Den används också som en praktisk buffert med ett buffringsområde på 7,5 - 8,9 (vid 25 °C). Värdefullt medel för experiment som undersöker peptidtransport och absorption.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Glycylglycin används som buffertreagens och används även i biokemisk forskning. Det är den enklaste av alla dipeptider och används som en startmall för framställning av mer komplexa peptider. Den används också som en praktisk buffert med ett buffringsområde på 7,5 - 8,9 (vid 25 °C). Värdefullt medel för experiment som undersöker peptidtransport och absorption.
Löslighet Löslig i vatten (132
g/L) vid 20 C, °och etanol (något löslig).
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 556-50-3
Molekylformel C4H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 132.119
MDL-nummer MFCD00008130
InChI-nyckel YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC-namn 2-[(2-aminoacetyl)amino]ättiksyra
LEDER C(C(=O)NCC(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycylglycine
Smältpunkt ∼220°C (decomposition)
Beilstein 1765223
Merck Index 14,4503
Löslighetsinformation Soluble in water (132g/L) at 20°C,and ethanol (slightly solube).
Kvantitet 25 g
Formel vikt 132.12
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Glycylglycine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Glycylglycine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.