Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glycylglycin, 99 %
Beskrivning
Glycylglycin är ett buffertreagens och används även i biokemisk forskning. Det är den enklaste av alla dipeptider och används som en startmall för framställning av mer komplexa peptider. Den används också som en praktisk buffert med ett buffringsområde på 7,5 - 8,9 (vid 25 °C). Värdefullt medel för experiment som undersöker peptidtransport och absorption.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Glycylglycin används som buffertreagens och används även i biokemisk forskning. Det är den enklaste av alla dipeptider och används som en startmall för framställning av mer komplexa peptider. Den används också som en praktisk buffert med ett buffringsområde på 7,5 - 8,9 (vid 25 °C). Värdefullt medel för experiment som undersöker peptidtransport och absorption.
Löslighet Löslig i vatten (132
g/L) vid 20 C, °och etanol (något löslig).
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycylglycine |
| Smältpunkt | ∼220 °C (dekomposition) |
| Beilstein | 1765223 |
| Merck Index | 14,4503 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (132 g/L) vid 20 °C, och etanol (lätt löslig). |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 132.12 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- Glycylglycine
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Glycylglycine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.